2-Chlorphenylisothiocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A18238.14EA 251 EUR
A18238.14 A18238.06
2-Chlorphenylisothiocyanat ≥97%
2-Chlorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₄ClNS
Molecular Weight: 169,63 g/mol
Siedepunkt: 260…262 °C
Dichte: 1,287
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004801
CAS-Nummer: 2740-81-0
UN: 2922
ADR: 8,III