2-Chlorphenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBSB01592.1EA
0
EUR
MAYBSB01592.1
MAYBSB01592.50
2-Chlorphenylisothiocyanat
2-Chlorphenylisothiocyanat
Formel:
C₇H₄ClNS Molecular Weight: 169,63 g/mol Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa) Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00004801 CAS-Nummer: 2740-81-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |