Methylsalicylat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Wintergrünöl2-HydroxybenzoesäuremethylesterMethyl-2-hydroxybenzoatGaultherialöl synthetischSalicylsäuremethylester
25616.291EA 151 EUR
25616.291
Methylsalicylat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Methylsalicylat
Formel: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 432 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 100…101 °C
Dichte: 1,184 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002214
CAS-Nummer: 119-36-8
EINECS: 204-317-7
Merck Index: 13,06143
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/31/2298931.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Density (20/4) 1.180 - 1.190