Bis(2-ethylhexyl)phthalat, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Di(2-ethylhexyl)phthalatDOPDiisooctylphthalatDEHPDi-iso-octylphthalat1,2-Benzoldicarbonsäuredi(2-ethylhexyl)esterPhthalsäuredi(2-ethylhexyl)ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
36735-1GEA 42.5 EUR
36735-1G
Bis(2-ethylhexyl)phthalat, Supelco®
Bis(2-ethylhexyl)phthalat
Formel: C₂₄H₃₈O₄
Molecular Weight: 390,56 g/mol
Siedepunkt: 386,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 195 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009493
CAS-Nummer: 117-81-7
EINECS: 204-211-0
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02884
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/41/26651341.jpg