Bis(2-ethylhexyl)phthalat
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
Synonyme: Di(2-ethylhexyl)phthalatDOPDiisooctylphthalatDEHPDi-iso-octylphthalat1,2-Benzoldicarbonsäuredi(2-ethylhexyl)esterPhthalsäuredi(2-ethylhexyl)ester
PROOCHE144EA 186 EUR
PROOCHE144
Bis(2-ethylhexyl)phthalat
Bis(2-ethylhexyl)phthalat
Formel: C₂₄H₃₈O₄
Molecular Weight: 390,56 g/mol
Siedepunkt: 386,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 195 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009493
CAS-Nummer: 117-81-7
EINECS: 204-211-0
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02884
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/80/2297080.jpg