Dibutylphthalat ≥99%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: DBPPhthalsäuredibutylester1,2-Benzoldicarbonsäuredibutylester

31244.06EA 0 EUR
31244.06 31244.14 31244.A5 31244.B7
Dibutylphthalat ≥99%
Dibutylphthalat
Formel: C₁₆H₂₂O₄
Molecular Weight: 278,35 g/mol
Siedepunkt: 339…340 °C
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1,045
Flammpunkt: 171 °C (340 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009441
CAS-Nummer: 84-74-2
EINECS: 201-557-4
UN: 3082
ADR: 9,III
REACH: 01-2119493042-44
Merck Index: 14,3035

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR