Dibutylphthalat

Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr

Synonyme: DBPPhthalsäuredibutylester1,2-Benzoldicarbonsäuredibutylester

EHERC16171000EA 44 EUR
EHERC16171000
Dibutylphthalat
Dibutylphthalat
Formel: C₁₆H₂₂O₄
Molecular Weight: 278,35 g/mol
Siedepunkt: 340 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 171 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009441
CAS-Nummer: 84-74-2
EINECS: 201-557-4
UN: 3082
ADR: 9,III
REACH: 01-2119493042-44
Merck Index: 13,01586
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/47/2299947.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR