Dibutylphthalat ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: DBPPhthalsäuredibutylester1,2-Benzoldicarbonsäuredibutylester
22111.365EA 0 EUR
22111.365 22111.296
Dibutylphthalat ≥99%, TECHNICAL
Dibutylphthalat
Formel: C₁₆H₂₂O₄
Molecular Weight: 278,35 g/mol
Siedepunkt: 340 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 171 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009441
CAS-Nummer: 84-74-2
EINECS: 201-557-4
UN: 3082
ADR: 9,III
REACH: 01-2119493042-44
Merck Index: 13,01586
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/47/2299947.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Acidity Max. 0.003 meq/g
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Water Max. 0.2 %