Diethylphthalat

Lieferant: EHRENSTORFER GMBH

Synonyme: Phthalsäurediethylester1,2-Benzoldicarbonsäurediethylester

EHERC16172000EA 41 EUR
EHERC16172000
Diethylphthalat
Diethylphthalat
Formel: C₁₂H₁₄O₄
Molecular Weight: 222,24 g/mol
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 156 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009111
CAS-Nummer: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Merck Index: 12,07527
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/50/2299950.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR