Diethylphthalat ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Phthalsäurediethylester1,2-Benzoldicarbonsäurediethylester
23395.362EA 251 EUR
23395.362
Diethylphthalat ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Diethylphthalat
Formel: C₁₂H₁₄O₄
Molecular Weight: 222,24 g/mol
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 156 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009111
CAS-Nummer: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Merck Index: 12,07527
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/50/2299950.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
Density (20/4) 1.110 - 1.120
Water Max. 0.1 %