Diethylphthalat, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Phthalsäurediethylester
, 1,2-Benzoldicarbonsäurediethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
53008-5ML-FEA
134
EUR
53008-5ML-F
Diethylphthalat, Supelco®
Diethylphthalat
Formel:
C₁₂H₁₄O₄ Molecular Weight: 222,24 g/mol Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –3 °C Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 156 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009111 CAS-Nummer: 84-66-2 EINECS: 201-550-6 Merck Index: 12,07527 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...