Dimethylphthalat

Lieferant: EHRENSTORFER GMBH

Synonyme: 1,2-BenzoldicarbonsäuredimethylesterPhthalsäuredimethylester

EHERC16174000EA 40 EUR
EHERC16174000
Dimethylphthalat
Dimethylphthalat
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Molecular Weight: 194,19 g/mol
Siedepunkt: 283,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 6 °C
Dichte: 1,192 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 146 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008425
CAS-Nummer: 131-11-3
EINECS: 205-011-6
Merck Index: 13,03281

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR