Dimethylphthalat
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme:
1,2-Benzoldicarbonsäuredimethylester
, Phthalsäuredimethylester
PROOCHE146EA
186
EUR
PROOCHE146
Dimethylphthalat
Dimethylphthalat
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Molecular Weight: 194,19 g/mol Siedepunkt: 283,7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 6 °C Dichte: 1,192 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 146 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008425 CAS-Nummer: 131-11-3 EINECS: 205-011-6 Merck Index: 13,03281 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...