Benzoesäure
Lieferant: Mettler - Toledo
Achtung
Synonyme: BenzolcarbonsäurePhenylameisensäure
621-0032EA 156.5 EUR
621-0032
Benzoesäure
Benzoesäure
Formel: C₇H₆O₂
Molecular Weight: 122,12 g/mol
Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 121…123 °C
Dichte: 1,316 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 121 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002398
CAS-Nummer: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/11/748111.jpg