Kaliumhydrogenphthalat 99.99% acidimetrischer Standard
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1,2-Benzoldicarbonsäure KaliumsalzKaliumphthalat monobasischPhthalsäure Kaliumsalz
ACRO177121000EA 46 EUR
ACRO177121000 ACRO177120025 ACRO177125000
Kaliumhydrogenphthalat 99.99% acidimetrischer Standard
Kaliumhydrogenphthalat
Formel: HOOCC₆H₄COOK
Molecular Weight: 204,22 g/mol
Schmelzpunkt: 295…300 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013070
CAS-Nummer: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Merck Index: 13,07694
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/58/16640658.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay 99.95 to 100.05 %
pH 3.8 to 4 (5 % at 20°C)
Sulfate (SO4) ≤60 ppm
Chlorine compounds ≤30 ppm (as Cl)
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm