Kaliumhydrogenphthalat ACS acidimetrischer Standard
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1,2-Benzoldicarbonsäure KaliumsalzKaliumphthalat monobasischPhthalsäure Kaliumsalz
ACRO424061000EA 40.8 EUR
ACRO424061000 ACRO424065000 ACRO424060025
Kaliumhydrogenphthalat ACS acidimetrischer Standard
Kaliumhydrogenphthalat
Formel: HOOCC₆H₄COOK
Molecular Weight: 204,22 g/mol
Schmelzpunkt: 295…300 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013070
CAS-Nummer: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Merck Index: 13,07694
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/58/16640658.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
pH 4.00 to 4.02 (0.05M at 25.0 +/- 0.2°C)
Titration with NaOH 99.95 to 100.05 % (On dried basis)
Chlorine compounds (as Cl) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as S) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %