Ethyl-3-fluorbenzoat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
3-Fluorbenzoesäureethylester
FL6107.50
FL6107.10
FL6107.250
CHMPFL6107.50EA
0
EUR
CHMPFL6107.50
CHMPFL6107.10
CHMPFL6107.250
Ethyl-3-fluorbenzoat
Ethyl-3-fluorbenzoat
Formel:
C₉H₉FO₂ Molecular Weight: 168,17 g/mol |
MDL:
MFCD00000336 CAS-Nummer: 451-02-5 EINECS: 207-191-1 |