4-Fluor-2-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL115452-1GEA
58.2
EUR
SIAL115452-1G
4-Fluor-2-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₄FNO₄ Molecular Weight: 185,11 g/mol |
MDL:
MFCD00024300 CAS-Nummer: 394-01-4 EINECS: 206-890-9 |