N,N-Dibutylanilin 97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
304468-25G 304468-5G
304468-25GEA 123 EUR
304468-25G 304468-5G
N,N-Dibutylanilin 97%, Sigma-Aldrich®
N,N-Dibutylanilin
Formel: (C₆H₅)N(CH₂CH₂CH₂CH₃)₂
Molecular Weight: 205,34 g/mol
Siedepunkt: 265…275 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 0,90368 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Room Temperature
MDL: MFCD00035799
CAS-Nummer: 613-29-6
EINECS: 210-335-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38a3e65aa15185e96e3abc62066d76e1c534fb28&vid=450a621e99bcb5a55204e2689a1323e01ef18f07&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) Colourless to Yellow to Green
Appearance (Form) Liquid
Infrared spectrum Conforms to Structure
Purity (GC) ≥96.5%