Sulfanilsäure
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Aminobenzolsulfonsäure
, Anilin-4-sulfonsäure
MOLE18836625-1KGEA
130
EUR
MOLE18836625-1KG
Sulfanilsäure
Sulfanilsäure
Formel:
4-(H₂N)C₆H₄SO₃H Molecular Weight: 173,19 g/mol Siedepunkt: 363 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 279 °C Dichte: 1,485 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007886 CAS-Nummer: 121-57-3 EINECS: 204-482-5 Merck Index: 13,09012 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...