Sulfanilsäure ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Aminobenzolsulfonsäure
, Anilin-4-sulfonsäure
20673.294EA
91.2
EUR
20673.294
Sulfanilsäure ≥98%, GPR RECTAPUR®
Sulfanilsäure
Formel:
4-(H₂N)C₆H₄SO₃H Molecular Weight: 173,19 g/mol Siedepunkt: 363 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 279 °C Dichte: 1,485 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007886 CAS-Nummer: 121-57-3 EINECS: 204-482-5 Merck Index: 13,09012 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98 % |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.1 % |
Cl (Chloride) | Max. 100 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.2 % |