Sulfanilsäure 98,0-102,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: 4-AminobenzolsulfonsäureAnilin-4-sulfonsäure
20674.231EA 88.1 EUR
20674.231
Sulfanilsäure 98,0-102,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Sulfanilsäure
Formel: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Molecular Weight: 173,19 g/mol
Siedepunkt: 363 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 279 °C
Dichte: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007886
CAS-Nummer: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Merck Index: 13,09012
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/05/2297605.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.0 - 102.0 %
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Insolubility in Na2CO3 solution Max. 0.02 %
Water Max. 0.7 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
NO2 (Nitrite) Max. 0.5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm