Phenetol
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: EthoxybenzolEthylphenyletherPhenoxyethan
MOLE42008230-500GEA 0 EUR
MOLE42008230-500G
Phenetol
Phenetol
Formel: C₆H₅OC₂H₅
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 170 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 0,956 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009090
CAS-Nummer: 103-73-1
EINECS: 203-139-7
UN: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07374