Phenetol ≥99,5%
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: EthoxybenzolEthylphenyletherPhenoxyethan
27295.294EA 324 EUR
27295.294
Phenetol ≥99,5%
Phenetol
Formel: C₆H₅OC₂H₅
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 170 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 169,9 °C
Dichte: 0,956 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009090
CAS-Nummer: 103-73-1
EINECS: 203-139-7
UN: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07374
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
Phenol Max. 0.05 %
Water Max. 0.5 %