Pyrogallol, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: 1,2,3-TrihydroxybenzolPyrogallussäure1,2,3-Benzoltriol
20647.237EA 244 EUR
20647.237
Pyrogallol, GPR RECTAPUR®
Pyrogallol
Formel: C₆H₆O₃
Molecular Weight: 126,11 g/mol
Siedepunkt: 309 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 130…132 °C
Dichte: 1,453 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002192
CAS-Nummer: 87-66-1
EINECS: 201-762-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08090
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/51/2297951.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
IR Spectrum Passes test
Melting point 131-134 °C
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Water Max. 1 %