Pyrogallol ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: 1,2,3-TrihydroxybenzolPyrogallussäure1,2,3-Benzoltriol
27206.231EA 415 EUR
27206.231
Pyrogallol ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Pyrogallol
Formel: C₆H₆O₃
Molecular Weight: 126,11 g/mol
Siedepunkt: 309 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 130…132 °C
Dichte: 1,453 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002192
CAS-Nummer: 87-66-1
EINECS: 201-762-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08090
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/51/2297951.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
Acidity Max. 0.005 meq/g
Melting point 131 - 134 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm