Phloroglucin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1,3,5-Benzoltriol1,3,5-Trihydroxybenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18887.0100EA 114 EUR
8.18887.9999 8.18887.0100
Phloroglucin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Phloroglucin
Formel: C₆H₆O₃
Molecular Weight: 126,11 g/mol
Siedepunkt: 400 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 217…220 °C
Dichte: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002286
CAS-Nummer: 108-73-6
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 12,07482
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 217 - 220 °C
Molar Mass 126.11 g/mol
Bulk Density 560 kg/m3