Phloroglucin

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 1,3,5-Benzoltriol1,3,5-Trihydroxybenzol

MOLEM73526854EA 0 EUR
MOLEM73526854
Phloroglucin
Phloroglucin
Formel: C₆H₆O₃
Molecular Weight: 126,11 g/mol
Siedepunkt: 400 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 217…220 °C
Dichte: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002286
CAS-Nummer: 108-73-6
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 12,07482

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR