Styrol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
Synonyme: VinylbenzolPhenylethylenPhenylethen
PROOCHE140EA 186 EUR
PROOCHE140
Styrol
Styrol
Formel: C₈H₈
Molecular Weight: 104,15 g/mol
Siedepunkt: 145,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 0,906 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 31 °C
MDL: MFCD00008612
CAS-Nummer: 100-42-5
EINECS: 202-851-5
UN: 2055
ADR: 3,III
Merck Index: 13,08944