Resveratrol, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
554325-25EA 85.8 EUR
554325-25
Resveratrol, Millipore®
Resveratrol
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Molecular Weight: 228,25 g/mol
Schmelzpunkt: 260 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00133799
CAS-Nummer: 501-36-0
Merck Index: 12,08326