ω-Brom-3,4-dichloracetophenon
Lieferant: MENAI (PART OF CHEMPUR)
Synonyme:
α-Brom-3,4-dichloracetophenon
, 2-Brom-3',4'-dichloracetophenon
, 3,4-Dichlorphenacylbromid
, 2-Brom-1-(3,4-dichlorphenyl)ethan-1-on
MENAE2681.10EA
0
EUR
MENAE2681.10
ω-Brom-3,4-dichloracetophenon
ω-Brom-3,4-dichloracetophenon
Formel:
C₈H₅BrCl₂O Molecular Weight: 267,94 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00051581 CAS-Nummer: 2632-10-2 |