Phenethylamin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Amino-2-phenylethan1-Amino-2-phenylethaneβ-PhenylethylaminPEA2-Phenylethylamin
ACRO156492500EA 38.8 EUR
ACRO156492500 ACRO156490050 ACRO156491000 ACRO156490010
Phenethylamin 99%
Phenethylamin
Formel: C₆H₅CH₂CH₂NH₂
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 200…202 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0,985 g/cm³
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008184
CAS-Nummer: 64-04-0
EINECS: 200-574-4
UN: 2922
ADR: 8,I
Merck Index: 12,07371
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5340 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %