Phenethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1-Amino-2-phenylethan1-Amino-2-phenylethaneβ-PhenylethylaminPEA2-Phenylethylamin
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL241008-50MLEA 46.9 EUR
SIAL241008-50ML
Phenethylamin, Sigma-Aldrich®
Phenethylamin
Formel: C₆H₅CH₂CH₂NH₂
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0,9639 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008184
CAS-Nummer: 64-04-0
EINECS: 200-574-4
UN: 2735
ADR: 8,I
Merck Index: 12,07371