Phenethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Amino-2-phenylethan
, 1-Amino-2-phenylethane
, β-Phenylethylamin
, PEA
, 2-Phenylethylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL407267-800MLEA
301
EUR
SIAL407267-800ML
SIAL407267-100ML
Phenethylamin, Sigma-Aldrich®
Phenethylamin
Formel:
C₆H₅CH₂CH₂NH₂ Molecular Weight: 121,18 g/mol Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –60 °C Dichte: 0,9639 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008184 CAS-Nummer: 64-04-0 EINECS: 200-574-4 UN: 2735 ADR: 8,I Merck Index: 12,07371 |