Benzylalkohol ≥97%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
(Hydroxymethyl)benzol
, Phenylmethanol
, Phenylcarbinol
20804.366EA
253
EUR
20804.366
Benzylalkohol ≥97%, TECHNICAL
Benzylalkohol
Formel:
C₆H₅CH₂OH Molecular Weight: 108,14 g/mol Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –15,3 °C Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 101 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004599 CAS-Nummer: 100-51-6 EINECS: 202-859-9 Merck Index: 13,01126 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 97 % |