Benzylalkohol ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: (Hydroxymethyl)benzolPhenylmethanolPhenylcarbinol
20805.291EA 85.4 EUR
20805.291
Benzylalkohol ≥98%, GPR RECTAPUR®
Benzylalkohol
Formel: C₆H₅CH₂OH
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15,3 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004599
CAS-Nummer: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/87/2299787.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Boiling point 204 - 208 °C
Density (20/4) 1.043 - 1.046