4-Hexylresorcin
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 4-Hexylresorcinol
MOLEM30558071EA 0 EUR
MOLEM30558071
4-Hexylresorcin
4-Hexylresorcin
Formel: C₁₂H₁₈O₂
Molecular Weight: 194,27 g/mol
Siedepunkt: 333 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 64…67 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002284
CAS-Nummer: 136-77-6
EINECS: 205-257-4
Merck Index: 12,04750