3,5-Dihydroxytoluol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: Orcin, 5-Methylresorcin
FL5921.POR 005921-25G 005921-5G 005921-100G
CHMPFL5921.POREA 0 EUR
CHMPFL5921.POR FLUO005921-25G FLUO005921-5G FLUO005921-100G
3,5-Dihydroxytoluol
3,5-Dihydroxytoluol
Formel: C₇H₈O₂
Molecular Weight: 124,14 g/mol
Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 109 °C
Dichte: 1,2895 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 159 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002291
CAS-Nummer: 504-15-4
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 12,06995