4-Hydroxybenzylalkohol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: (4-Hydroxyphenyl)methanol4-(Hydroxymethyl)phenol
PROOMM0460.06EA 484 EUR
PROOMM0460.06
4-Hydroxybenzylalkohol
4-Hydroxybenzylalkohol
Formel: C₇H₈O₂
Molecular Weight: 124,14 g/mol
Siedepunkt: 252 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 115…118 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 623-05-2
EINECS: 210-768-0