VWR® PerfectBlue Mini S, Gel-System
Lieferant: VWR
VWR®
700-0741EA 410 EUR
700-0741
VWR® PerfectBlue Mini S, Gel-System
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
Das kleinste aller PerfectBlue Elektrophorese-Systeme, das Mini S, kann für bis zu 24 Proben verwendet werden und ermöglicht eine reproduzierbare und schnelle Auftrennung. Dieses Modell beinhaltet alle Features der größeren Modelle, einschließlich des Gießen der Gele direkt in der Kammer und eingebetteter Platinelektroden, es wird betriebsfertig mit Deckel, Stromkabeln, zwei Kämmen und Gelträger mit leicht abzulesendem Lineal geliefert.
Gelgröße (B×L): 70×80 mm
Zubehörinformationen: * Basierend auf einem Agarosegel mit einer Dicke von ca. 5 mm
Bestellinformation: Das System ist standardmäßig mit 2 Kämmen (6 und 10 Zähne, 1,5 mm dick) ausgestattet.