Bromthymolblau ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: BTB3′,3′′-Dibromthymolsulfonphthalein
ACRO403250100EA 61.8 EUR
ACRO403250100 ACRO403251000 ACRO403250250 ACRO403250050
Bromthymolblau ACS
Bromthymolblau
Formel: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Molecular Weight: 624,39 g/mol
Schmelzpunkt: 204 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005872
CAS-Nummer: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light pink to brown to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)
Clarity of solution Passes test
Specific optical rotation +103° to +108° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)