Bromkresolgrün ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: 3,3',5,5'-Tetrabrom-m-kresolsulfonphthaleinBCG
0816-25GEA 228 EUR
0816-25G
Bromkresolgrün ACS
Bromkresolgrün
Formel: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Molecular Weight: 698,02 g/mol
Schmelzpunkt: 217…218 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005874
CAS-Nummer: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Merck Index: 13,01370
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/36/2301336.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Clarity of Solution Pass
Visuelles Übergangsintervall (pH 3.8-5.4) Pass