Bromkresolgrün, Pulver pH-Indikator
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: 3,3',5,5'-Tetrabrom-m-kresolsulfonphthaleinBCG
200125BEA 436 EUR
200125B
Bromkresolgrün, Pulver pH-Indikator
Bromkresolgrün
Formel: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Molecular Weight: 698,02 g/mol
Schmelzpunkt: 217…218 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005874
CAS-Nummer: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Merck Index: 13,01370
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/36/2301336.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Transition range pH 3.8 - 5.4 Yellowish green to blue
Appearance of solution Passes test
Transition range (according to ACS) Passes test
Loss on drying (110°C) Max. 3.00 %
Conforms to ACS Passes test