Bromkresolpurpur
Lieferant: RAL (REACTIFS RAL SA)
Achtung
Synonyme: 5′,5''-Dibrom-o-kresolsulfonphthalein
720-1086EA 75.78 EUR
720-1086
Bromkresolpurpur
Bromkresolpurpur
Formel: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Molecular Weight: 540,23 g/mol
Schmelzpunkt: 242 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011681
CAS-Nummer: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Merck Index: 13,01371
IVDLogo