Bromkresolpurpur, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 5′,5''-Dibrom-o-kresolsulfonphthalein

SIAL17490-10GEA 59.1 EUR
SIAL17490-10G SIAL17490-5G SIAL17490-50G
Bromkresolpurpur, Sigma-Aldrich®
Bromkresolpurpur
Formel: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Molecular Weight: 540,23 g/mol
Schmelzpunkt: 242 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011681
CAS-Nummer: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Merck Index: 13,01371

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR