Benzophenon 99%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Diphenylmethanon, Diphenylketon
105560010 105565000 105560050
ACRO105560010EA 59.7 EUR
ACRO105560010 ACRO105565000 ACRO105560050
Benzophenon 99%, rein
Benzophenon
Formel: C₁₃H₁₀O
Molecular Weight: 182,22 g/mol
Siedepunkt: 305 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 47…49 °C
Dichte: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 143 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003076
CAS-Nummer: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01099
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 49 °C
GC ≥98.5 %