Benzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Diphenylmethanon, Diphenylketon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
427551-10G 427551-1G
SIAL427551-10GEA 328 EUR
SIAL427551-10G SIAL427551-1G
Benzophenon, Sigma-Aldrich®
Benzophenon
Formel: C₁₃H₁₀O
Molecular Weight: 182,22 g/mol
Siedepunkt: 305,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 47…49 °C
Dichte: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003076
CAS-Nummer: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01099