4-Methoxybenzophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: p-Methoxybenzophenon4-Benzoylanisol
B23123.14EA 46.4 EUR
B23123.14
4-Methoxybenzophenon ≥98%
4-Methoxybenzophenon
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Molecular Weight: 212,25 g/mol
Siedepunkt: 354…356 °C
Schmelzpunkt: 60…63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008403
CAS-Nummer: 611-94-9
EINECS: 210-285-5