Phenolrot, Pulver ACS pH-Indikator
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Phenolsulfonphthalein
, 4,4-(3H-2,1-Benzoxathiol-3- yliden)bisphenol-1,1-dioxid)
0882-25GEA
110
EUR
0882-25G
Phenolrot, Pulver ACS pH-Indikator
Phenolrot
Bright red powder
Formel:
C₁₉H₁₄O₅S Molecular Weight: 354,38 g/mol Schmelzpunkt: > 300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003552 CAS-Nummer: 143-74-8 EINECS: 205-609-7 Merck Index: 13,07329 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (0.1%, Alcohol) | Pass |
Visuelles Übergangsintervall (pH 6.8-8.2) | Pass |