1-Iod-2,3,5,6-tetramethylbenzol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2,3,5,6-Tetramethyliodbenzol, 3-Iod-1,2,4,5-tetramethylbenzol
CD07686.1 CD07686.10 CD07686.50
MAYBCD07686.1EA 0 EUR
MAYBCD07686.1 MAYBCD07686.10 MAYBCD07686.50
1-Iod-2,3,5,6-tetramethylbenzol
1-Iod-2,3,5,6-tetramethylbenzol
Formel: C₁₀H₁₃I
Molecular Weight: 260,12 g/mol
MDL: MFCD00013705
CAS-Nummer: 2100-25-6
EINECS: 218-266-3